About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H9Br
CAS号:
分子量:
137.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
EC索引号:
203-691-9
NACRES:
NA.22
蒸汽压
52 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
265 °C
效能
2761 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.6-6.6 % (v/v)
mp
-112 °C
转变温度
flash point 18.3 °C
溶解性
0.6 g/L
密度
1.27 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
BrCCCC
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChI key
MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.271 - 1.276
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.271 - 1.276
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Liver, Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
50.0 °F - closed cup
闪点(°C)
10 °C - closed cup