About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7NO
CAS号:
分子量:
145.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
酶委員會索引編號:
207-665-8
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
≥98.0% (acidimetric)
自燃溫度
>550 °C
mp
195-198 °C
轉變溫度
flash point 240 °C
體積密度
200‑300 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[nH]1c2c(c(c1)C=O)cccc2
InChI
1S/C9H7NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-6,10H
InChI 密鑰
OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 193 °C
Melting range (upper value): ≤ 197 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 193 °C
Melting range (upper value): ≤ 197 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3