文件
8.04537
Sigma-Aldrich
3-Hydroxybenzoic acid
for synthesis
别名:
3-Hydroxybenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
3-(OH)C6H4COOH
CAS号:
分子量:
138.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
202-726-5
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
pH值
3 ( in H2O, Aqueous solution)
mp
199-202 °C
轉變溫度
flash point 220 °C
體積密度
500 kg/m3
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI 密鑰
IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 199 °C
Melting range (upper value): ≤ 202 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3