主要文件
8.03527
Sigma-Aldrich
Dodecylamine
for synthesis
别名:
Dodecylamine, Laurylamine, 1-Aminododecan
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)11NH2
CAS号:
分子量:
185.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
204-690-6
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<2 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
solid
效力
1020 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
247-249 °C/1013 hPa
mp
25-28 °C
轉變溫度
flash point >110 °C
密度
0.80 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
NCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
InChI 密鑰
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range: ≥ 25 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
239.0 °F - closed cup
閃點(°C)
115 °C - closed cup