主要文件
8.03274
Sigma-Aldrich
二乙烯三胺
for synthesis
别名:
二乙烯三胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(H2NCH2CH2)2NH
CAS号:
分子量:
103.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
203-865-4
NACRES:
NA.22
化驗:
≥98% (GC)
bp:
206-209 °C/1013 hPa
蒸汽壓力:
0.2 hPa ( 20 °C)
蒸汽壓力
0.2 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
325 °C
效力
1540 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1-10 % (v/v)
pH值
>12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
運動黏度
7.16 cSt(20 °C)
bp
206-209 °C/1013 hPa
mp
-35 °C
轉變溫度
flash point 96.7 °C
密度
0.95 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N(CCN)CCN
InChI
1S/C4H13N3/c5-1-3-7-4-2-6/h7H,1-6H2
InChI 密鑰
RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 用于伤口愈合的希夫碱水凝胶:研究人员开发了一种利用希夫碱化学嵌入银纳米粒子的水凝胶,该纳米粒子由透明质酸-二亚乙基三胺衍生物覆盖,专门用于增强伤口愈合应用。这种创新型方法利用二亚乙基三胺的独特属性来创造有效的治疗材料(Martorana et al., 2024)。
  • 光催化废水处理:利用CdBi(2)S(4)修饰的胺化聚丙烯腈纳米纤维(含二亚乙基三胺),对废水中的Cr(VI)和四环素进行光催化处理。该应用突出了二亚乙基三胺在增强光催化材料环境净化能力方面的作用(Du et al., 2024)。
  • pH反应给药系统:用二亚乙基三胺修饰的胶原/功能化纤维素纳米纤维复合气凝胶具有pH响应特性,是靶向药物输送系统的理想选择。这一应用证明了二亚乙基三胺在生物医学工程中的多功能性,特别是在开发响应性传递媒介方面(Yue et al., 2024)。
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.949 - 0.952
鉴别(IR):符合检验
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
201.2 °F - closed cup
閃點(°C)
94 °C - closed cup