文件
8.03405
Sigma-Aldrich
正癸烷
for synthesis
别名:
正癸烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)8CH3
CAS号:
分子量:
142.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
酶委員會索引編號:
204-686-4
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1 hPa ( 16 °C)
品質等級
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
208 °C
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.7-5.4 % (v/v)
運動黏度
<7 cSt(40 °C)
bp
174 °C/1013 mbar
mp
-30 °C
轉變溫度
flash point 51 °C
密度
0.73 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 表面活性剂分子动力学研究:Dong等人通过分子动力学模拟研究了表面活性剂对甲烷和正癸烷相互作用的影响。该研究为正癸烷在提高表面活性剂在采油和环境修复过程中的性能方面的应用提供了见解(Dong et al., 2024)。
  • 界面吸附研究:Ruwoldt等人探索了油溶性硫酸盐木质素的界面吸附特性及其稳定油包水乳液的能力,其中正十烷作为模型碳氢溶剂起着至关重要的作用,有助于理解乳液稳定性和木质素-溶剂在工业应用中的相互作用(Ruwoldt等人,2024)。
  • 半导体应变计在岩土工程中的应用:Mikhaltsevitch和Lebedev利用半导体应变计测量砂岩弹性模量的有效应力系数。在这些实验中,正癸烷可能被用作模拟天然碳氢化合物环境的流体介质,从而提高地球物理评估的准确性(Mikhaltsevitch et al., 2024)。
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.729 - 0.730
鉴别(IR):符合检验
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
114.8 °F - closed cup
閃點(°C)
46.0 °C - closed cup