主要文件
8.03247
Sigma-Aldrich
1-(Dimethylamino)-2-propanol
for synthesis
别名:
1-(Dimethylamino)-2-propanol, N-(2-Hydroxypropyl)-N,N-dimethylamine, N,N-Dimethylisopropanolamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)CH2N(CH3)2
CAS号:
分子量:
103.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
203-556-4
NACRES:
NA.22
蒸汽压
17.5 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
225 °C
效能
1360 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.7-11.1 % (v/v)
pH值(酸碱度)
11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
沸点
125-127 °C/1013 hPa
mp
-85 °C
转变温度
flash point 26 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N(CC(O)C)(C)C
InChI
1S/C5H13NO/c1-5(7)4-6(2)3/h5,7H,4H2,1-3H3
InChI key
NCXUNZWLEYGQAH-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.849 - 0.850
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
闪点(°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1