About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2CH2)2O
CAS号:
分子量:
130.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352112
EC索引号:
205-575-3
NACRES:
NA.22
推荐产品
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽压
6.4 hPa ( 20 °C)
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
175 °C
效能
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
7640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-8.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH值(酸碱度)
5.2 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
沸点
140-143 °C/1013 hPa
mp
-95 °C
转变温度
flash point 25 °C
溶解性
10 g/L
密度
0.769 g/cm3 at 20 °C
SMILES字符串
O(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量(GC, area%): ≥ 99,0面积%
密度(d 20 °C/ 4 °C):0,767 - 0,769
过氧化物(以H₂O₂计): ≤ 0,05 %(m)
鉴定(IR):符合
密度(d 20 °C/ 4 °C):0,767 - 0,769
过氧化物(以H₂O₂计): ≤ 0,05 %(m)
鉴定(IR):符合
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
82.4 °F - closed cup
闪点(°C)
28 °C - closed cup