主要文件
8.02676
Sigma-Aldrich
Cyclododecanone
for synthesis
别名:
Cyclododecanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22O
CAS号:
分子量:
182.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
212-595-6
蒸汽压
<1 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
crystals
自燃温度
230 °C
效能
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
277 °C/1013 hPa
mp
59-61 °C
转变温度
flash point 118 °C
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C12H22O/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h1-11H2
InChI key
SXVPOSFURRDKBO-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 59 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形图
Environment
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
244.4 °F - closed cup
闪点(°C)
118 °C - closed cup