主要文件
8.02611
Sigma-Aldrich
2-Chloroaniline
for synthesis
别名:
2-Chloroaniline, o-Chloroaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2-(Cl)C6H4NH2
CAS号:
分子量:
127.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
202-426-4
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.5 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
>500 °C
效力
1000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
2.4-14.2 % (v/v)
bp
207-209 °C/1013 hPa
mp
-3 °C
轉變溫度
flash point 105 °C
溶解度
insoluble 5.13 g/L
密度
1.21 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Clc1c(cccc1)N
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
InChI 密鑰
AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
應用
2-Chloroaniline for synthesis. CAS 95-51-2, chemical formula 2-(Cl)C₆H₄NH₂.
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.209 - 1.214
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
儲存類別代碼
6.1A - Combustible substances, toxic