About This Item
线性分子式:
ClCH2CH2(CH3)2N · HCl
CAS号:
分子量:
144.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
224-970-1
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
表单
powder
自燃温度
220 °C
效能
238 mg/kg LD50, oral (Rat)
290 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
205-208 °C
溶解性
2000 g/L
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Cl-].ClCC[N+H](C)C
InChI
1S/C4H10ClN.ClH/c1-6(2)4-3-5;/h3-4H2,1-2H3;1H
InChI key
LQLJZSJKRYTKTP-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量测定(银量法): ≥ 98.0 %
鉴别(IR):符合检验
鉴别(IR):符合检验
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - STOT RE 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3