主要文件
8.00889
Sigma-Aldrich
Methyl formate
for synthesis
别名:
Methyl formate, Formic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H4O2
CAS号:
分子量:
60.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
203-481-7
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽压
644 hPa ( 20 °C)
方案
95.0-97.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
450 °C
效能
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>4000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
5-23 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH值(酸碱度)
4-5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
沸点
31.5 °C/1013 hPa
mp
-100.4 °C
转变温度
flash point -32 °C
溶解性
300 g/L
密度
0.968 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(C)C=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
InChI key
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): 95.0 - 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.971
Methanol (GC, area%): 3.0 - 5.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
-25.6 °F
闪点(°C)
-32 °C