主要文件
8.00871
Sigma-Aldrich
Bromoethane
for synthesis
别名:
Bromoethane, Ethyl bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H5Br
CAS号:
分子量:
108.97
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
EC索引号:
200-825-8
NACRES:
NA.22
蒸汽压
510 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
510 °C
效能
1350 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
6.7-11.3 % (v/v)
沸点
37-39 °C/1013 hPa
mp
-118 °C
转变温度
flash point -20 °C
溶解性
9 g/L
密度
1.46 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
BrCC
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3
InChI key
RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.458 - 1.462
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
-9.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-23 °C - closed cup