主要文件
8.00856
Sigma-Aldrich
乙二醇二甲醚
(stabilised) for synthesis
别名:
1,2-二甲氧基乙烷, mono-Glyme, 乙二醇二甲醚, 单甘醇二甲醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OCH2CH2OCH3
CAS号:
分子量:
90.12
Beilstein:
1209237
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352112
EC索引号:
203-794-9
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽密度
3.1 (20 °C, vs air)
蒸汽压
48 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99.9% (GC)
表单
liquid
自燃温度
396 °F
效能
2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
10.4 %
dilution
(for synthesis)
折射率
n20/D 1.379 (lit.)
pH值(酸碱度)
7
运动粘度
0.455 cSt(25 °C)
沸点
85 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
溶解性
soluble 1000 g/L
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
乙二醇二甲醚,又称二甲氧基乙烷,由于高能量密度和十六烷数等良好特性,近年得到广泛关注。它具有优异的溶解度,是一种环保溶剂和有效醚化剂,用于化妆品、香水和制药等行业。值得注意的是,凭借良好的性能,它在电池和电解质中得到了广泛应用。
应用
乙二醇二甲醚可用作:
  • 合成三甲基硅基膦(P(SiMe3)3)的助溶剂。
  • Ca(CB11H12)2定制单碳硼烷电解质溶液中的溶剂,用于开发Ca金属电池。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
41.0 °F - closed cup
闪点(°C)
5 °C - closed cup
访问文档库
Calcium Metal Batteries with Long Cycle Life Using a Hydride-Based Electrolyte and Copper Sulfide Electrode
Advanced Science Letters, 10(22), 2301178-2301178 (2023)
Selective synthesis of dimethoxyethane via directly catalytic etherification of crude ethylene glycol
Yu W, et al.
Green Chemistry, 19(14), 3327-3333 (2017)
Role of acid in precursor conversion during InP quantum dot synthesis
Gary DC, et al.
Chemistry of Materials, 25(12), 2463- 2469 (2013)