Merck
491268
Sigma-Aldrich
亚硝酸异戊酯-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
别名:
15 N 标记亚硝酸异戊酯, 亚硝异戊酯-15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CH2O15NO
分子量:
118.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % 15N
品質等級
化驗
97% (CP)
折射率
n20/D 1.386 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
密度
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CC(C)CCO[15N]=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3/i6+1
InChI 密鑰
OWFXIOWLTKNBAP-PTQBSOBMSA-N
應用
本品可用作分析标准品。
包裝
这种产品可以散装供应,并可按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
closed cup
閃點(°C)
closed cup