主要文件
8.00758
Sigma-Aldrich
2-乙基己酸
for synthesis
别名:
2-乙基己酸, 3-庚烷羧酸,α-乙基己酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H16O2
CAS号:
分子量:
144.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
205-743-6
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.04 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
310 °C
效能
3640 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-6.7 % (v/v)
pH值(酸碱度)
3 (20 °C, 1.4 g/L in H2O)
沸点
226-229 °C/1013 hPa
mp
-59 °C
转变温度
flash point 114 °C
溶解性
1.4 g/L
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OC(=O)C(CCCC)CC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.905 - 0.907
鉴别(IR):符合检验
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Repr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
闪点(°F)
237.2 °F - closed cup
闪点(°C)
114 °C - closed cup