蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
crystals
效力
1850 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
<0.5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
mp
109-117 °C (anhydrous substance)
轉變溫度
flash point 150 °C
溶解度
soluble 987 g/L
密度
0.8 g/cm3 at 20 °C
體積密度
310 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)(O)c1cc(c(cc1)O)C(=O)O.C.C
InChI
1S/C7H6O6S.2CH4/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H4
InChI 密鑰
NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(酸量法): ≥ 99.0%(m)
重金属(以Pb计): ≤ 0001 %(m)
鉴别(IR):符合
重金属(以Pb计): ≤ 0001 %(m)
鉴别(IR):符合
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1