主要文件
8.00589
Sigma-Aldrich
Methacrylic acid alkylester (mixture of C₁₂-C₁₆)
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
别名:
Methacrylic acid alkylester (mixture of C₁₂-C₁₆), Dodecyl 2-methylpropenoate, Lauryl methacrylate, Methacrylic acid dodecyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
292-094-7
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
liquid
mp
-25 °C
转变温度
flash point 105 °C
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
分析说明
assay n-C12 isomer (GC, area%): 60.0 - 70.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.873 - 0.875
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
221.0 °F
闪点(°C)
105 °C