About This Item
线性分子式:
CH2C(CH3)COOH
CAS号:
分子量:
86.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
201-204-4
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽压
<1 hPa ( 20 °C)
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
370 °C
效能
1320 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.6-8.7 % (v/v)
pH值(酸碱度)
2.0-2.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
沸点
161 °C/1013 hPa
mp
15 °C
转变温度
flash point 65 °C
密度
1.015 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
OC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H,5,6)
InChI key
CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N
相关类别
一般描述
甲基丙烯酸(MAA)是一种无色、粘稠的液态羧酸,可溶于大多数有机溶剂。工业上大量生产用于作为前体合成其酯化物,特别是甲基丙烯酸酯(MMA)。
应用
甲基丙烯酸可与黄麻纤维进行接枝共聚反应。
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 99 %
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.013 - 1.015
鉴别(IR):符合检验
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.013 - 1.015
鉴别(IR):符合检验
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
闪点(°F)
152.6 °F - closed cup
闪点(°C)
67 °C - closed cup