主要文件
8.00405
Sigma-Aldrich
4-Aminodiphenylamine hydrochloride
for synthesis
别名:
4-Aminodiphenylamine hydrochloride, 4-Anilinoanilinium chloride, N-Phenyl-p-phenylenediamine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(NH2)-C6H4NHC6H5 · HCl
CAS号:
分子量:
220.70
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
260-173-5
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
mp
258-261 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cl-].[N+H3]c1ccc(cc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2.ClH/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9,14H,13H2;1H
InChI 密鑰
PNEVDCGZQWFIKV-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3