主要文件
8.00384
Sigma-Aldrich
L-(-)-Malic acid
for resolution of racemates for synthesis
别名:
L-(-)-Malic acid, (S)-(-)-Malic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOOCCH(OH)CH2COOH
CAS号:
分子量:
134.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
202-601-5
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
方案
≥99% (acidimetric)
表单
powder
pH值(酸碱度)
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
98-103 °C
溶解性
160 g/L
密度
1.60 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
600 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[O-]C(=O)[C@@H](O)CC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 98 °C
Melting range (upper value): ≤ 103 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in pyridine): -30.0 - -27.0 °
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1