About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)6COOH
CAS号:
分子量:
144.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
204-677-5
NACRES:
NA.22
推荐产品
蒸汽压
0.05 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
>300 °C
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1 % (v/v)
pH值(酸碱度)
4 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
沸点
237 °C/1013 hPa
mp
16 °C
转变温度
flash point 130 °C
溶解性
0.68 g/L
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[O-]C(=O)CCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.908 - 0.912
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.908 - 0.912
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup