主要文件
8.00147
Sigma-Aldrich
Acetylenedicarboxylic acid
for synthesis
别名:
Acetylenedicarboxylic acid, Butynedioic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H2O4
CAS号:
分子量:
114.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
205-536-0
质量水平
方案
≥97.0% (acidimetric)
表单
powder
mp
180-187 °C
转变温度
flash point 131 °C
堆积密度
550 kg/m3
InChI
1S/C4H2O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
YTIVTFGABIZHHX-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°C)
131 °C