About This Item
线性分子式:
H2N(CH2)5COOH
CAS号:
分子量:
131.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
200-469-3
NACRES:
NA.22
推荐产品
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽压
<0.1 hPa ( 20 °C)
方案
≥99% (HClO4)
表单
crystals
效能
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
6.27-6.3 (20 °C, 587.55 g/L in H2O)
mp
205 °C
转变温度
flash point 207-209 °C
溶解性
587.55 g/L
密度
1.1313 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[N+H3]CCCCCC(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
InChI key
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
应用
- 废水处理的计算依据:该研究提供6-氨基己酸修饰的交联聚酮与铜反应性的计算依据,可提高对废水铜离子的去除能力,具有环境修复应用价值(Ortega et al., 2023)。
分析说明
含量(HClO₄): ≥ 99.0 %
鉴定(IR):通过测试
鉴定(IR):通过测试
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
404.6 - 408.2 °F
闪点(°C)
207 - 209 °C