主要文件
71753-M
Sigma-Aldrich
LB肉汤,Miller - Novagen
Novagen®, granular, pack of 500 g or 5 kg, for Escherichia coli
别名:
Luria-Bertani肉汤, 溶原性肉汤
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106213
NACRES:
NA.54
表单
granular
质量水平
制造商/商品名称
Novagen®
包装
pack of 500 g or 5 kg
储存条件
OK to freeze
技术
microbiological culture: suitable
应用
microbiology
储存温度
10-30°C
适用性
Escherichia coli
一般描述
LB Broth MILLER是一种颗粒状培养基,用于从小型培养到发酵的规模培养大肠杆菌。颗粒可确保在水中快速均匀地溶解,并防止培养基结块和吸入空气中的粉末。它以几种格式提供。
应用
Miller - Novagen LB肉汤已被用作大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌菌株的培养基。
组分
Miller LB肉汤含有酵母提取物(5g)、酪蛋白蛋白胨(10g)和氯化钠(10g)。
警告
毒性:标准处理(A)
制备说明
EasyPak是一个铝箔袋,其中装有25 g颗粒状培养基,足以进行1 L培养。只需将EasyPak内容物加入1 L水中,微波2分钟灭菌*,即得。
*如果将在制备好的培养基中加入抗生素,微波便足够。
法律信息
71753-5、71753-6和71753-7不在奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士和英国销售。
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Marcin Borowicz et al.
Journal of microbiological methods, 204, 106656-106656 (2022-12-17)
Crystal violet-based assay is widely used to evaluate the early stages of bacterial biofilm formation. Here, we modified it to study biofilm formation in medical tubing. While cost-effective and requiring no sophisticated equipment, our method provided quantitative and qualitative distinctions