方案
≥98% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated
颜色
white
CMC
330 mM
溶解性
water: soluble
运输
ambient
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C13H29NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-11-14(2,3)12-10-13-18(15,16)17/h4-13H2,1-3H3
InChI key
QZRAABPTWGFNIU-UHFFFAOYSA-N
一般描述
与其他两性表面活性剂不同,合成两性离子洗涤剂在很宽的pH范围内仍保持两性离子特性(CMC:330 mM)。该特性归因于强碱性季铵离子和强度相同的酸性磺酸根离子的存在。这种离子平衡可能阻止了阴离子或阳离子化合物不可逆地结合。
应用
- 使用两性离子洗涤剂恢复免疫印迹土拉菌脂多糖的抗体结合能力。:该研究探讨了Zwittergent 3-08洗涤剂在恢复土拉弗朗西斯菌脂多糖抗体结合能力、增强免疫印迹技术中的应用。这一发现对于涉及细菌脂多糖的生化分析具有重要意义(Fulop et al., 1992, DOI)。
- 两性离子洗涤剂对软骨蛋白聚糖提取及功能特性的影响。:本研究展示了Zwittergent 3-08洗涤剂如何影响软骨蛋白聚糖的提取和功能,为其在软骨生物化学和蛋白聚糖研究中的潜在用途提供了见解(Byers et al., 1987, PubMed)。
- 共价交联胰腺生长抑素受体的表征。:本文介绍了Zwittergent 3-08洗涤剂在胰腺生长抑素受体表征中的应用,强调了其在受体生化和交联研究中的作用(Susini et al., 1986, PubMed)。
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:刺激性(B)
重悬
复溶后,分装并冷冻保存(4°C)。贮备溶液在4°C下可稳定保存至多1个月。
其他说明
Fulop, M.J., et al. 1992.Anal.Biochem.203, 141.
Byers, S., et al. 1987.J. Biol. Chem.262, 9166.
Byers, S., et al. 1987.J. Biol. Chem.262, 9166.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zwittergent is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3