主要文件
691550-M
Sigma-Aldrich
锌(II)原卟啉IX
A potent and selective inhibitor of heme oxygenase, the enzyme which generates carbon monoxide (CO) and biliverdin.
别名:
锌(II)原卟啉IX
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H32N4O4Zn
CAS号:
分子量:
626.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥95% (TLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
dark red
溶解性
DMF: soluble
pyridine: soluble
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Zn+2].[n-]1c2cc3nc(cc4[n-]c(cc5nc(cc1c(c2CCC(=O)O)C)c(c5C=C)C)c(c4C=C)C)c(c3CCC(=O)O)C
InChI
1S/C34H34N4O4.Zn/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);/q;+2/p-2/b25-13?,26-13-,27-14?,28-15-,29-14-,30-15?,31-16-,32-16?;
InChI key
FUTVBRXUIKZACV-RGUWPKJZSA-L
一般描述
血红素加氧酶的一种有效和选择性抑制剂,血红素加氧酶是一种产生一氧化碳(CO)和胆绿素的酶。抑制可溶性鸟苷酸环化酶。对所有三种一氧化氮合酶亚型产生时间和浓度依赖性失活(nNOS、iNOS和eNOS的IC50分别为0.8 µM、4.0 µM和5.0 µM)。抑制离体大鼠主动脉中由乙酰胆碱、ANP和VIP诱导的松弛。阻断白细胞介素-1并防止诱导长期增强。也可用作缺铁红细胞生成的指标。不会穿过血脑屏障。
生化/生理作用
主靶
血红素氧化酶
靶标IC50:对于nNOS、iNOS和eNOS分别为800 nM、4 µM和5 µM
警告
毒性:标准处理(A)
其他说明
Wolff, D.J., et al. 1996.Arch.Biochem.Biophys.333, 27.
Bing, O., et al. 1995.NeuroReport 6, 1369.
Hinchliffe, R.F., et al. 1995.Pediatr.Hematol.Oncol.12, 455.
Kadoya, C., et al. 1995.Stroke 26, 1035.
Ny, L., et al. 1995.Br. J. Pharmacol.115, 186.
Luo, D., and Vincent, S.R.1994.Eur. J. Pharmacol.267, 263.
Marks, G.S., et al. 1993.Can.J. Physiol.Pharmacol.71, 753.
Zhuo, M., et al. 1993.Science 260, 1946.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3