主要文件
6.17578
Supelco
磷酸氢二铵
purified grade
别名:
di-Ammonium hydrogen phosphate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)2HPO4
CAS号:
分子量:
132.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
等级
purified grade
SMILES字符串
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].[H+]
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N