文件
609310
Sigma-Aldrich
甲状腺球蛋白,来源于牛甲状腺
别名:
甲状腺球蛋白,来源于牛甲状腺
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.42
生物源
bovine thyroid
品質等級
化驗
≥90% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
溶解度
aqueous buffer: soluble
water: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
从牛甲状腺纯化的天然甲状腺球蛋白,由两个330 kDa的多肽同型二聚体组成。各种结构的N-连接聚糖(包括唾液酸化核心岩藻糖和低聚甘露糖寡糖)的极佳来源。据报道,在小牛胸腺和人蛋白中,Gal-3-SO4和GalNAc-6-SO4残基位于单个多分支复合型聚糖中。
从牛甲状腺纯化的天然甲状腺球蛋白,由两个330 kDa的多肽同型二聚体组成。该蛋白是各种结构的N-连接聚糖(包括唾液酸化核心岩藻糖和低聚甘露糖寡糖)的极佳来源。据报道,在小牛胸腺和人蛋白中,Gal-3-SO4和GalNAc-6-SO4残基位于单个多分支复合型聚糖中。
警告
毒性:有害(C)
重構
溶解后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存1年。
其他說明
Rawitch, A.B., et al. 1993.Arch Biochem.Biophys.300, 271.
Spiro, R.G. and Bhoyroo, V.D.1988.J. Biol. Chem. 263, 14351.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3