About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
72.15
Beilstein:
969132
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
NACRES:
NA.22
推荐产品
等级
anhydrous
质量水平
蒸汽密度
2.48 (vs air)
方案
≥99%
自燃温度
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
折射率
n20/D 1.358 (lit.)
沸点
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
密度
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
-40.0 °F
闪点(°C)
-40 °C