文件
580563
Sigma-Aldrich
TCPOBOP
The most potent known member of the phenobarbital-like class of cytochrome P450 (CYP)-inducing agents.
别名:
TCPOBOP, 1,4-双[2-(3,5-二氯吡啶氧基)苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H8Cl4N2O2
CAS号:
分子量:
402.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
DMSO: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C16H8Cl4N2O2/c17-9-5-13(19)15(21-7-9)23-11-1-2-12(4-3-11)24-16-14(20)6-10(18)8-22-16/h1-8H
InChI 密鑰
BAFKRPOFIYPKBQ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
苯巴比妥类细胞色素P450(CYP)诱导剂中最有效的已知成员。作为小鼠肝癌发生的肿瘤启动子;激活孤儿核受体mCAR(小鼠组成性雄甾烷受体)和hPXR(人孕烷X受体),但对hCAR和mPXR几乎没有活性。还抑制小鼠肝脏中的多药耐药基因表达。
苯巴比妥类细胞色素P450(CYP)酶的高效诱导剂。一种诱导肝细胞增殖的肿瘤启动子,不依赖于细胞因子或转录因子的存在。激活孤儿核受体mCAR(小鼠组成性雄甾烷受体)和hPXR(人孕烷X受体),但对hCAR和mPXR几乎没有影响。还抑制小鼠肝脏中多药耐药基因mdr2mdr3的表达。
生化/生理作用
主靶
细胞色素P450(CYP)诱导剂
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:否
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:致癌/致畸(D)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
Ledda-Columbano, G.M., et al. 2000.Am. J. Pathol.156, 91.
Moore, L.B., et al. 2000.J. Biol. Chem.275, 15122.
Tzameli, I., et al. 2000.Mol.Cell.Biol.20, 2951.
Forman, B.M., et al. 1998.Nature395, 612.
Honkakoski, P., et al. 1998.Mol.Pharmacol.53, 597.
Russell, A.L., et al. 1994.Int. J. Cancer58, 550.
Smith, G., et al. 1993.Biochem.J.289, 807.
Dargani, T.A., et al. 1990.Carcinogenesis11, 1153.
Poland, A., et al. 1980.Mol.Pharmacol.18, 571.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3