质量水平
比活
≥720 IU/g (dry basis)
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
white to off-white
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[S](=O)(=O)(O)O.[S](=O)(=O)(O)O.[S](=O)(=O)(O)O.N([C@@H]4[C@@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)CO)O[C@H]5[C@@H](O[C@H]([C@]5(O)C=O)C)O[C@@H]6[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)C.N([C@@H]1[C@@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)CO)O[C@H]2[C@@H](O[C@H]([
InChI
1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7+,8-,9-,10-,11+,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
InChI key
QTENRWWVYAAPBI-YCRXJPFRSA-N
一般描述
生化/生理作用
起始、延伸和终止,并引起对遗传密码的误读
警告
制备说明
重悬
其他说明
Maniatis, T., et al. 1989.In Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Second Edition.Cold Spring Harbor, New York, p. A.6.
Modolell, J. and Davis, B.D.1969.Nature224, 345.
法律信息
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3