产品名称
星形孢菌素链霉菌sp., Staurosporine, CAS 62996-74-, is a cell-permeable, potent, reversible, ATP-competitive inhibitor of protein kinases (IC₅₀ = 7, 20, 1.3, 0.7, & 8.5 nM for PKA, CAMK, MLCK, PKC, & PKG, respectively).
品質等級
化驗
≥99% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white to pale yellow
溶解度
DMSO: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[n]21c3c4[n](c6c(c4c7c(c3c8c2cccc8)CNC7=O)cccc6)[C@@H]5O[C@]1([C@@H]([C@@H](C5)NC)OC)C
InChI
1S/C28H26N4O3/c1-28-26(34-3)17(29-2)12-20(35-28)31-18-10-6-4-8-14(18)22-23-16(13-30-27(23)33)21-15-9-5-7-11-19(15)32(28)25(21)24(22)31/h4-11,17,20,26,29H,12-13H2,1-3H3,(H,30,33)/t17-,20-,26-,28+/m1/s1
InChI 密鑰
HKSZLNNOFSGOKW-FYTWVXJKSA-N
一般說明
生化/生理作用
PKA
包裝
警告
準備報告
重構
其他說明
Nishimura, H. and Simpson, I.A.1994.生物化学。J. 302, 271.
Bruno, S., et al. 1992.Cancer Res.52, 470.
Kiss, Z. and Deli, E. 1992.生物化学。J. 288, 853.
Vitale, M.L., et al. 1992.Neuroscience51, 463.
Hoffman, R. and Newland, E.S.1991.Cancer Chemother.Pharmacol.28, 102.
Oka, S., et al. 1986.Agric. Biol. Chem.50, 2723.
法律資訊
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3