主要文件
5.34331
Sigma-Aldrich
次氯酸荧光探针,PIS
别名:
次氯酸荧光探针,PIS
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H12N4S
分子量:
280.35
UNSPSC代码:
12352202
方案
≥98% (HPLC)
质量水平
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
brown
溶解性
DMF: 0.5 mg/mL (Small yellow particles may be visible.)
DMSO: 0.5 mg/mL
荧光
λex ~378 nm
λem ~503 nm
储存温度
2-8°C
一般描述
细胞渗透性咪唑啉-2-硫酮类化合物,可用作次氯酸(HOCl)的直接、快速、选择性和灵敏的荧光开启检测探针(检出限为71 nM)。具有良好的水溶性和光稳定性,能够有效地与次氯酸盐反应生成荧光咪唑鎓离子。与其他几种ROS/RNS(H2O2、TBHP、NO•、ROO•、ONOO-和HO•)产生的荧光可忽略不计。结果显示,在与HeLa细胞共培养的RAW 264.7巨噬细胞中,可有效地观察和检测到刺激物引发的内源性HOCl生成。用双光子荧光显微镜对RAW 264.7细胞和大鼠海马切片(深度>100 µm)中的HOCl水平进行剂量依赖性成像。
细胞渗透性咪唑啉-2-硫酮类化合物,可用作次氯酸(HOCl)的直接、快速、选择性和灵敏的荧光开启检测探针(检出限为71 nM)。具有良好的水溶性和光稳定性,能够有效地与次氯酸盐反应生成荧光咪唑鎓离子。与其他几种ROS/RNS(H2O2、TBHP、NO·、ROO·、ONOO和HO·)产生的荧光可忽略不计。结果显示,在与HeLa细胞共培养的RAW 264.7巨噬细胞中,可有效地观察和检测到刺激物引发的内源性HOCl生成。还可以通过双光子图像以剂量依赖的方式监测RAW 264.7细胞和大鼠海马切片(深度>100 µm)中的HOCl水平。
生化/生理作用
主要目标
次氯酸
细胞可渗透性:是
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他说明
Xu, Q., et al. 2015.Angew.Chem. Int. Ed.54, 4890.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3