主要文件
5.33872
Sigma-Aldrich
miR-122抑制剂,NSC5476
别名:
miR-122抑制剂,NSC5476, 6-[(4aR,8aS)-(八氢喹啉-1(2H)-基磺酰基)-1,2,3,4-四氢喹啉,NSC- 5476,MLS000736518,microRNA-122抑制剂,6-[(4aR,8aS)-(八氢-1(2H)-喹啉基磺酰基)-1,2,3,4-四氢喹啉,pri-miR-122 Transcrip
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H26N2O2S
CAS号:
分子量:
334.48
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
方案
≥98% (HPLC)
质量水平
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
white
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[S](=O)(=O)(N3[C@@H]4[C@@H](CCC3)CCCC4)c1cc2c(cc1)NCCC2
InChI
1S/C18H26N2O2S/c21-23(22,16-9-10-17-15(13-16)6-3-11-19-17)20-12-4-7-14-5-1-2-8-18(14)20/h9-10,13-14,18-19H,1-8,11-12H2/t14-,18+/m1/s1
InChI key
LECPJKATPJRAMB-KDOFPFPSSA-N
一般描述
一种细胞可渗透的反式十氢喹啉基磺酰胺化合物,可作为 miR-122 的有效、选择性和可逆抑制剂(在转染了 psiCHECK-miR122 报告质粒的 Huh7 细胞中 EC50 = 600 nM)。导致相对荧光素酶信号增加 1,250%,这表明强烈的 miRNA-122 抑制作用。对 miR-21 几乎没有活性。研究表明,使得下调成熟 miR-122(降低 72%)和主要 miR-122(降低至 3%)的水平。研究表明,可减少 Huh7 细胞中的丙型肝炎病毒(HCV)复制(在 10 µM 时减少 47%)。
请注意,由于水含量的变化,该化合物的分子量是因批次特异性的。就特定批次的分子量,请参阅样品瓶标签或分析证书。所提供的分子量代表无水的基线分子量。
生化/生理作用
主靶
miR-122
可逆性:是
细胞可透过性:是
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
重悬后,等分并冻存(-20°C)。储备液在 -20°C 条件下可稳定保存 3 个月。
其他说明
Young, D.D., et al. 2010.J. Am. Chem. Soc.132, 7976.
Connelly, C.M., et al. 2012.J. Biomol.Screen.17, 822.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3