主要文件
5.32626
Sigma-Aldrich
Ral活化抑制剂,BQU57
别名:
Ral活化抑制剂,BQU57
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H13F3N4O
分子量:
334.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
方案
≥97% (HPLC)
质量水平
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
beige
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
NC(OC1=C(C(C)=NN1C)C2C3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F)=C2C#N
InChI
1S/C16H13F3N4O/c1-8-12-13(9-3-5-10(6-4-9)16(17,18)19)11(7-20)14(21)24-15(12)23(2)22-8/h3-6,13H,21H2,1-2H3
InChI key
IJCMHHSFXFMZAI-UHFFFAOYSA-N
一般描述
一种可渗透的细胞的化合物,该化合物以变构方式(Kd = 7.7 µM)特异性,可逆地和化学计量地(1:1)与 GDP 结合的 Ral A/B 结合,并阻止其活化。
一种细胞可渗透的二氢吡喃并吡唑化合物,它以 1:1 的化学计量比靶向靠近鸟嘌呤核苷酸结合袋的变构位点(使用 RalB通过 ITC 进行结合研究,Kd = 7.7 µM),从而结合 RalA/B,并将其锁定为非活性的 GDP 结合形式,而对游离或 GTP 结合的 Ral 几乎没有亲和力。研究表明,其可通过降低 ATP 结合的活性 RalA/B的细胞水平( > 90%,使用 10 µM BQU57 处理 3 小时;通过 RALBP1-琼脂糖 pull-down 法评估)来抑制体外人肺癌细胞 H358 & H2122 的锚定非依赖性生长(通过软琼脂菌落形成试验,在 2-4 周内 IC50 分别为 1.3 & 2.0 µM)。BQU57 可通过腹腔注射在小鼠体内被生物利用(单次 50 mg/kg 腹腔注射后血浆 T1/2 = 1.5 h,AUC0-5 h = 28.6 µg·h/mL),其在包括大脑在内的整体组织中分布(µg 药物/g 组织= 4.1/肝,2.4/肾,2.1/心脏,1.8/肺,1.4/脑,1.2/H2122 肿瘤;单次 50 mg/kg 腹腔注射后 3 小时)研究表明,其以剂量依赖性方式选择性地下调小鼠 H2122 衍生肿瘤中活性 RalA/B 的水平(单剂量 50 mg/kg 腹腔注射 3 小时后,与ATP 结合的 RalA 和 RalB 分别下降 64% 和 86%),而对 Ras 或 RhoA 的水平没有影响,并在体内通过每日腹腔注射给药能有效抑制 H2122 肿瘤的发展(在 H2122 接种后 22 天,21 日 50 mg/kg/d 腹腔注射剂量后下降 70%)。
请注意,由于水含量的变化,该化合物的分子量是因批次特异性的。
生化/生理作用
主靶
Ral-GDP
细胞可透过性:是
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
仅使用新鲜的 DMSO 进行重悬。
重悬后,等分并冻存(-20°C)。储备液在 -20°C 条件下可稳定保存 3 个月。
其他说明
Yan, C., et al. 2014.Nature.515, 443.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3