Merck
705292
Sigma-Aldrich
核黄素-(二氧嘧啶-13C4,15N2)
≥98 atom %, ≥97% (CP)
别名:
(–)-核黄素-( 二氧嘧啶-13C4,15N2), 乳黄素-(二氧嘧啶-13C4,15N2), 维生素B2-(二氧嘧啶-13C4,15N2), 维生素G-(二氧嘧啶-13C4,15N2)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C4C13H2015N2N2O6
分子量:
382.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352205
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
同位素纯度
 13C
 15N
≥98 atom %
质量水平
方案
≥97% (CP)
表单
chunks
技术
mass spectrometry (MS): suitable
颜色
orange
mp
290 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+6
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cc1cc2N=[13C]3[13C](=O)[15NH][13C](=O)[15N]=[13C]3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)c2cc1C
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1/i13+1,15+1,16+1,17+1,19+1,20+1
InChI key
AUNGANRZJHBGPY-HAIGJTSVSA-N
相关类别
一般描述
核黄素(维生素B2)是在如牛奶、肉类、鸡蛋、坚果、浓缩面粉和绿色蔬菜等特定食物中发现的。它对于正常的细胞生长和功能是必需的。
应用
核黄素-(二氧嘧啶-13C4,15N2)可作为分析标准品,用于通过LC-MS/MS对人血浆中的核黄素含量进行定量分析。
包装
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Riboflavin
Pinto JT and Zempleni J
Advances in Nutrition (Bethesda, Md.), 7(5), 973-975 (2016)
Isotope dilution method for determination of vitamin B2 in human plasma using liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Diniz, M, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 1113(5), 14-19 (2019)
Riboflavin (vitamin B-2) and health
Powers Hilary J
American Journal of Clinical Nutrition, 77(6), 1352-1360 (2003)