主要文件
5.32306
Sigma-Aldrich
PAS激酶抑制剂,BioE-1115
别名:
PAS激酶抑制剂,BioE-1115
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H18FN3O2
分子量:
339.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
NACRES:
NA.77
化驗
≥97% (HPLC)
品質等級
形狀
powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
yellow
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
一般說明
BioE-1115,PASKi
一种细胞可渗透的、口服有效、无毒的喹喔啉-羧酸基化合物,可作为 Per-Arnt-Sim 激酶(PASK;IC50 ~ 4 nM)的强效、选择性和可逆抑制剂。与其他 49 种激酶(IC50 > 10 µM)相比,具有出色的选择性,与酪蛋白激酶 2α 相比,PASK 的效力高约 2500 倍。以剂量依赖性方式(IC50 ~ 1 µM)阻断 Thr307 处的 PASK 自磷酸化,而不影响胰岛素诱导的 Akt 或 S6K 磷酸化。有效地阻断高果糖喂养的野生型 Sprague-Dawley 大鼠肝脏组织中 SREBP-1 的成熟。研究表明,它在动物模型中使肝和血清甘油三酯水平正常化,降低了血糖水平,并部分逆转了胰岛素抵抗(30 mg/kg. p.o.)。
请注意,由于水含量的变化,该化合物的分子量是因批次特异性的。
具有细胞渗透性的喹喔啉-羧酸化合物,可作为选择性 PAS 激酶/ PASK 抑制剂(IC50 ~ 4 nM),对 49 种其他激酶(IC50 ≥ 10 µM)几乎没有或没有效力,并有效抑制细胞 PASK-T307 自磷酸化(IC50 ~ 1 µM;PASK 转染的 HEK293 细胞培养物(含 1% FBS)进行药物处理 16 h)。与 siRNA 介导的 PASK 抑制相似,BioE-1115 处理可有效防止固醇调节元件结合蛋白 SREBP-1c 成熟,而不会影响 Akt/mTOR 通路信号传导,从而导致 HepG2 培养物中细胞 SREBP 转录活性受损(抑制百分比/[药物] = 40%/30 µM & &,通过 SRE-Luc 报道分子分析检测为 65%/50 µM;先进行过夜药物处理,然后使用 100 nM 胰岛素刺激 6h)。据报道,口服可有效减少高果糖饮食/HFrD 引起的血脂异常(肝甘油三酸酯/血清三酰基甘油/剂量减少的百分比= 48/26/30 mg kg-1 & 63/55/100 mg kg-1;每日口服剂量在 3 周 HFrD 期间的最后一个星期内给药,然后在组织收集之前禁食 24 h 和 12 参考期)和胰岛素抵抗(血清葡萄糖/胰岛素/剂量减少的百分比= 23/14/30 mg kg-1 & 28/31/100 mg kg-1),通过选择性抑制 SREBP-1 的成熟并从而抑制 SREBP-1c(但不抑制 SRREBP-2),靶基因在体内肝脏中转录,但不在腹部脂肪或腓肠肌中转录(% Gpat1/Fasn/Scd1/Acc1/Fae mRNA降低/血浆[BioE-1115]的 g/mL/剂量百分比=40/34/36/27/34/2.07/10 mg kg-1,59/56/51/48/54/7.65/30 mg kg-1,76/5967/62/74/42.2/100 mg kg-1),而不会影响肝脏或体重。
生化/生理作用
主靶
PASK
细胞可透过性:是
警告
毒性:标准处理(A)
重構
重悬后,等分并冻存(-20°C)。储备液在 -20°C 条件下可稳定保存 3 个月。
其他說明
Wu, X., et al. 2014.Cell Rep.8, 242.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3