主要文件
5.31889
Sigma-Aldrich
STING 激动剂,2′3′-cGAMP
≥98% (HPLC), solid, STING agonist, Calbiochem®
别名:
STING 激动剂,2′3′-cGAMP
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
产品名称
STING 激动剂,2′3′-cGAMP,
方案
≥98% (HPLC)
质量水平
表单
solid
效能
4 nM Ki
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
颜色
white
溶解性
H2O: soluble
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[P]1(=O)(O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2O)[n]6c7ncnc(c7nc6)N)CO[P](=O)(O[C@H]3[C@@H](O[C@@H]([C@H]3O)CO1)[n]4c5[nH]c(n[c](c5nc4)=O)N)O)O
InChI
1S/C20H24N10O13P2/c21-14-8-15(24-3-23-14)29(4-25-8)18-11(32)12-7(41-18)2-39-45(36,37)43-13-10(31)6(1-38-44(34,35)42-12)40-19(13)30-5-26-9-16(30)27-20(22)28-17(9)33/h3-7,10-13,18-19,31-32H,1-2H2,(H,34,35)(H,36,37)(H2,21,23,24)(H3,22,27,28,33)/t6-,7-,10-,11-,12-,13-,18-,19-/m1/s1
InChI key
XRILCFTWUCUKJR-INFSMZHSSA-N
一般描述
一种基于环二核苷酸(环GMP-AMP)的化合物,以高亲和力(Kd=4 nM)与连接物内质网蛋白(称为STING)的C末端结构域结合,并诱导哺乳动物细胞中干扰素-b(IFN-b)的合成(EC50=20 nM)。 显示增加与非小细胞肺癌相关的M2极化巨噬细胞中的IFN-b产生并增强M1标志物iNOS和IL-12p40的表达,同时降低M2标志物Arg-1和Fizz1的表达。对STING的亲和力比c-DiGMP,3′,2′-cGAMP和3′,3′-cGAMP高约300倍,比2′,2′-cGAMP高约75倍。
生化/生理作用
主要靶标
STING
细胞可渗透性:具有
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他说明
Wu, X., et al. 2014.Nuc.Aci.Res.42, 8243.
Zhang, X., et al. 2013.Mol.Cell.51, 226.
Wu, J., et al. 2013.Science.339, 26.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3