主要文件
529605-M
Millipore
PP1类似物
InSolution, ≥97%, ATP-competitive, inhibitor of Src-family tyrosine kinases
别名:
InSolution PP1 类似物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H19N5
分子量:
317.39
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
儲存溫度
−70°C
InChI
1S/C19H19N5/c1-19(2,3)24-18-15(17(20)21-11-22-18)16(23-24)14-10-6-8-12-7-4-5-9-13(12)14/h4-11H,1-3H3,(H2,20,21,22)
InChI 密鑰
XSHQBIXMLULFEV-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Src家族酪氨酸激酶的强效,可逆,ATP竞争性和细胞可渗透抑制剂,与野生型v-Src(IC50=1.0 µnM)相比,对I338G突变体v-Src(IC50 = 1.5 nM)的选择性高>800倍。也抑制野生型Fyn(IC50=600 nM)。10 mM(1 mg/315 µl)PP1类似物(目录号529579)的DMSO溶液。
Src家族酪氨酸激酶的强效,可逆,ATP竞争性和细胞可渗透抑制剂,与野生型v-Src(IC50=1.0 µnM)相比,对I338G突变体v-Src(IC50 = 1.5 nM)的选择性高>800倍。也抑制野生型Fyn(IC50=600 nM)。10 mM(1 mg/315 µl)PP1类似物(目录号529579)的DMSO溶液。
警告
毒性:刺激性(B)
外觀
10 mM(1 mg/315 µl)PP1类似物(目录号529579)的DMSO溶液。
重構
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。
其他說明
Bishop, A.C., et al. 2000.Nature407, 395.
Bishop, A.C., et al. 1999 J. Am. Chem. Soc.121, 627.
法律資訊
不可在美国销售。
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
閃點(°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)