529582
3-MB-PP1
≥97% (HPLC), solid, PP1 analog, Calbiochem®
别名:
PP1 Analog III, 3-MB-PP1, 1-(tert-Butyl)-3-(3-methylbenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, Plk1 ASKA Inhibitor, Syk ASKA Inhibitor, ZAP-70 ASKA Inhibitor, Syk ASKA Inhibitor, ZAP-70 ASKA Inhibitor, 1-(tert-Butyl)-3-(3-methylbenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, Plk1 ASKA Inhibitor
About This Item
推荐产品
产品名称
PP1 Analog III, 3-MB-PP1, PP1 Analog III, 3-MB-PP1 primarily used in Inhibition.
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[n]1(nc(c3c1ncnc3N)Cc2cc(ccc2)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H21N5/c1-11-6-5-7-12(8-11)9-13-14-15(18)19-10-20-16(14)22(21-13)17(2,3)4/h5-8,10H,9H2,1-4H3,(H2,18,19,20)
InChI 密鑰
FYCOTGCSHZKHPR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
包裝
警告
重構
其他說明
Levin, S.E., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 15419.
Burkard, M.E., et al. 2007. Proc. Natl. Acad. Sci. USA104, 4383.
Bishop, A.C., et al. 1999. J. Am. Chem. Soc.121, 627.
水污染物質分類(WGK)
WGK 3