Key Documents
516106
Millipore
青霉素/链霉素,100X,组织培养级
A mixture of penicillin and streptomycin, supplied as 100X concentrated. Sterilized by γ-irradiation.
别名:
Penicllin G Sodium Salt, Streptomycin Sulfate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
青霉素和链霉素的混合物,以浓缩100倍提供。γ-辐照灭菌。光谱:革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌。
青霉素和链霉素的混合物,以浓缩100倍提供。γ-辐照灭菌。光谱:革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌。在20 ml无菌去离子水中复溶时,含有10,000单位/ml青霉素G和10 mg/ml硫酸链霉素。
警告
毒性:有害(C)
重構
复溶后,等分并冷冻长期保存(-20°C),或冷藏(4°C)短期保存。贮备液在-20°C下可稳定长达6月,在4°C下可稳定2周。
用20 ml无菌dH₂O复溶,以获得含有10,000单位/ml青霉素G和10 mg/ml硫酸链霉素的溶液。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3