506350
Pam₃Cys-Ser-(Lys)₄,盐酸盐
≥90% (HPLC), lyophilized solid, TLR1/TLR2 agonist, Calbiochem®
别名:
Pam₃Cys-Ser-(Lys)₄,盐酸盐, (S)-[2,3-双(棕榈酰氧基)-(2-RS)-丙基]-N-棕榈酰-(R)-Cys-(S)-Ser-(S)-Lys₄-OH,3HCl,P₃CSK₄,3HCl,Pam₃Cys-SK₄,3HCl,Pam3CSK4,TLR1/TLR2激动剂I
About This Item
推荐产品
产品名称
Pam₃Cys-Ser-(Lys)₄,盐酸盐,
方案
≥90% (HPLC)
质量水平
表单
lyophilized solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated
溶解性
water: 2 mg/mL
运输
wet ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
S(C[C@H](NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)O)CC(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C81H156N10O13S/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-55-73(93)86-72(65-105-64-66(104-75(95)57-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)63-103-74(94)56-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)80(100)91-71(62-92)79(99)89-68(52-44-48-59-83)77(97)87-67(51-43-47-58-82)76(96)88-69(53-45-49-60-84)78(98)90-70(81(101)102)54-46-50-61-85/h66-72,92H,4-65,82-85H2,1-3H3,(H,86,93)(H,87,97)(H,88,96)(H,89,99)(H,90,98)(H,91,100)(H,101,102)/t66?,67-,68-,69-,70-,71-,72-/m0/s1
InChI key
OEDPHAKKZGDBEV-GFPBKZJXSA-N
一般描述
应用
警告
重悬
其他说明
Zahringer, U., et al. 2008.Immunology.213, 205.
Toshchakov, V., et al. 2002.Nat. Immunol.3, 392.
Muller, M.R., et al. 2001.Immunology103, 49.
Vergne, I., and Cezanne, L. 1999.Eur. J. Biochem.264, 369.
Diaz-Guerra, M.J., et al. 1996.J. Biol. Chem.271, 30114.
Offermanns, S., et al. 1992.Biochem.J.282, 551.
Seifert, R., et al. 1990.Biochem.J.267, 795.
Hoffmann, P., et al. 1989.Biol. Chem. Hoppe.Seyler.370, 575.
WGK
WGK 1