主要文件
4.91001
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
high purity
别名:
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H11F18N2P
分子量:
556.17
UNSPSC代码:
12352107
质量水平
方案
≥99.0% (HPLC)
表单
liquid
mp
-1 °C
密度
1.71 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
分析说明
Identity (NMR): passes test
Purity (HPLC, area%): ≥ 99.0 %
Halides: ≤ 100 ppm
Water (K. F.): ≤ 100 ppm
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3