主要文件
475847
Sigma-Aldrich
MIF拮抗剂IV, RDR 03785
The MIF Antagonist IV, RDR 03785 controls the biological activity of MIF. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
别名:
MIF拮抗剂IV, RDR 03785, 巨噬细胞移动抑制性因子拮抗剂IV,6-(吗啉代(4-(三氟甲基)苯基)甲基)-1,3-苯并二氧杂-5-醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H18F3NO4
分子量:
381.35
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
质量水平
方案
≥97% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
cream
溶解性
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C1COCCN1C(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C3=CC4=C(C=C3O)OCO4
一般描述
通过直接非共价MIF相互作用(KD = 24.5 µM)抑制MIF互变异构酶活性(分别为Ki和IC50=0.57和2.4 µM)的细胞可渗透吗啉代苯并二恶英化合物。在RAW 264.7巨噬细胞培养物中,RDR 03758在10µ M时可完全中和100 ng/ml MIF对地塞米松(目录号265005)抑制LPS刺激的TNF产生的主要影响。
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他说明
Ouertatani-Sakouhi, H., et al. 2010.J. Biol. Chem.285, 26581.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2