主要文件
420413
Millipore
多黏菌素B硫酸盐,无菌过滤水溶液,细胞培养验证
An antibiotic that inhibits phospholipid sensitive Ca2+-dependent protein kinase.
别名:
多黏菌素B硫酸盐,无菌过滤水溶液,细胞培养验证, 气孢菌素,无菌过滤水溶液,经细胞培养物测试
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
clear
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种抑制磷脂敏感性 Ca2+ 依赖性蛋白激酶的抗生素。硫酸多粘菌素 B1 和硫酸多粘菌素 B2 的混合物。与细胞壁结合,使其更具渗透性,引起液体吸收。对革兰氏阴性细菌有效。
生化/生理作用
≥7500单位/mg
警告
毒性:有害(C)
外觀
在H₂O中以50 mg/ml的浓度提供。
重構
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。
其他說明
Lucas, M., et al. 1994.Biochem.Pharmacol.47, 667.
Ngezahayo,A. and Kolb, H.A.1993.Pflugers Arch.422, 413.
Kubo,M. and Okada,Y. 1992.J. Physiol.456, 351.
Strasser,R.H.,et al. 1992.Circ.Res.70, 1304.
Hegemann,L., et al. 1991.Eur. J. Pharmacol.207, 17.
Inaba,H. and Finkins,J.P. 1991.Am. J. Physiol.261, R26.
Marra, M.N., et al. 1990.J. Immunol.144, 662.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3