主要文件
420314
Sigma-Aldrich
激肽释放酶底物,荧光法
≥95% (HPLC), lyophilized, kallikrein substrate, Calbiochem®
别名:
激肽释放酶底物,荧光法
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H38F3N7O5 · 2HCl
分子量:
670.55
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
产品名称
激肽释放酶底物,荧光法, Sensitive fluorogenic substrate for kallikreins.
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
表单
lyophilized
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated
溶解性
5% acetic acid: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
荧光
λex 400 nm
λem 505 nm
运输
ambient
储存温度
−20°C
一般描述
激肽释放酶的荧光敏感底物(最大激发波长:400 nm;最大发射波长:505 nm)。
生化/生理作用
主靶标
激肽释放酶的荧光底物
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:标准处理(A)
序列
H-D-Val-Leu-Arg-AFC, 2HCl
重悬
复溶后,分装并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存3个月。
其他说明
Garrett, J.R., et al. 1985.Histochem.J.17, 805.
Takada, Y., et al. 1985.Biochem.J.232, 851.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1