主要文件
401098
Sigma-Aldrich
人 IgA,血浆
别名:
IgA serum, Plasma IgA
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.77
方案
≥95% (SDS-PAGE)
质量水平
表单
liquid
包含
≤0.1% sodium azide as preservative
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
同位素/亚型
IgA
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
免疫球蛋白A(IgA)是产生最多的抗体同种型。它们主要在肠道粘膜中分泌。IgA存在于初乳、血清、唾液和鼻液中。它存在两种同种型:IgA1和IgA2。它以分泌型IgA(sIgA)和血清IgA的形式产生。血清IgA以二硫键连接的二聚体形式存在,并有一条额外的J 链。sIgA以两条重链和两条轻链的单体形式存在。
应用
人血浆IgA可用于酶联免疫吸附测定(ELISA)。
生化/生理作用
免疫球蛋白A(IgA)可启动补体系统的替代途径以执行保护功能。它通过附着在白细胞上来促进抗体依赖性细胞介导的细胞毒性(ADCC)。这种相互作用促进了微生物的灭亡。IgA是抗原清除的第一道防线。它可防止蛋白水解并妨碍病毒、细菌吸收或抗原附着。它可减少经典途径补体激活刺激的炎症。
包装
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
外形
在100 mM NaCl,100 mM Tris-HCl,pH 8.0中。
制备说明
由经认证测试对HBsAg以及HCV、HBc、HIV-1和HIV-2抗体无反应性的血浆制制备而成。
重悬
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。
其他说明
合适的工作稀释度由与测定条件相关的变量决定。
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
访问文档库
International Journal of Immunogenetics null
Andrew J Macpherson et al.
Annual review of immunology, 36, 359-381 (2018-02-06)
IgA is the dominant immunoglobulin isotype produced in mammals, largely secreted across the intestinal mucosal surface. Although induction of IgA has been a hallmark feature of microbiota colonization following colonization in germ-free animals, until recently appreciation of the function of
Handbook of Human Immunology (2008)
The structure and function of human IgA.
M A Kerr
The Biochemical journal, 271(2), 285-296 (1990-10-15)