文件
362185
Sigma-Aldrich
N-糖苷酶F,脑膜炎败血伊丽莎白菌
别名:
N-糖苷酶F,脑膜炎败血伊丽莎白菌
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.54
生物源
bacterial (Elizabethkingia meningosepticum)
品質等級
共軛
(N-linked)
形狀
liquid
比活性
≥20,000 units/mg protein
≥4500 units/mL
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
do not freeze
異物活動
Proteases, none detected
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
相关类别
一般說明
来自脑膜脓毒性菌的天然N-糖苷酶F。对天冬酰胺连接的高甘露糖以及来自糖蛋白类的杂合和复合寡糖的水解进行催化。该酶不会裂解通常在植物糖蛋白上发现的含有α1,3-连接的核心岩藻糖的寡糖。如果连接寡糖的天冬酰胺未与氨基和羧基末端的至少一个氨基酸残基肽键合,则N-糖苷酶F也将无法裂解。
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个单位定义为在37°C,pH值7.5下每分钟催化从1.0 nmol变性核糖核酸酶B释放N-连接的寡糖的酶量。通过SDS-PAGE监测裂解。N-糖苷酶F活性的一个单位相当于1 IUB毫单位。
外觀
在50 mM NaCl,20 mM Tris-HCl,1 mM EDTA(pH 7.5)中。
其他說明
Means, R.E. and Desrosiers, R.C.2000.J. Virol.74, 11181.
Fan, J.Q., and Lee, Y.C.1997.J. Biol. Chem. 272, 27058.
Tarentino, A.L., and Plummer, T.H.1994.Methods Enzymol.230, 44.
Trimble, R.B., and Tarentino, A.L.1991.J. Biol. Chem. 266, 1646.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2