主要文件
344824
Sigma-Aldrich
α1-3,4-岩藻糖苷酶, 黄单胞菌
Native α1-3,4-fucosidase from Xanthomonas species. Catalyzes the hydrolysis of α1,3- and α1,4-linked branched, non-reducing terminal fucose from complex carbohydrates. Note: 1 mU = 1 milliunit.
别名:
α1-3,4-岩藻糖苷酶, 黄单胞菌, α-L-岩藻糖苷岩藻水解酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.54
质量水平
表单
liquid
比活
≥100 mU/mL
≥400 mU/mg protein
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
do not freeze
异质活性
N-acetylglucosaminidase, α- and β-galactosidase, neuraminidases, proteases, none detected
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
一般描述
来自 黄单胞菌α的天然α1-3,4-岩藻糖苷酶催化α 1,3- 和α 1,4- 连接的支链、非还原末端岩藻糖在复合碳水化合物中的水解。与半乳糖相连的唾液酸(但不是岩藻糖)的存在会阻止裂解。
注意:1 mU = 1百万单元。
警告
毒性:标准处理(A)
单位定义
一个单位定义为在37°C,pH 5.0下每分钟催化3-岩藻糖基乳糖释放1.0 µmol海藻糖的酶量。
外形
在 25 mM NaCl,20 mM Tris-HCl,pH 7.5中。
其他说明
VanGisbergen, K.P.J.M., et al. 2005.J. Exp.Med.201, 1281。
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2